GF05228120
Hafnium
foil, 50x50mm, thickness 0.14mm, annealed, 97%
Sinónimos:
Hafnium, HF000214
About This Item
Análisis
97%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 052-281-20
resistividad
29.6 μΩ-cm, 0°C
tamaño × grosor
50x50 mm × 0.14 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
densidad
13.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N