Documentos
GF04793711
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607920
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Análisis
99%
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 047-937-11
Longitud
300 mm
diámetro
2.0 mm