GF04678230
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.55mm, wall thickness 0.9mm, annealed, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR007400
About This Item
Análisis
99.2%
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 046-782-30
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
500 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.55 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)