GF04135148
Titanium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Sinónimos:
TI006100
About This Item
Ensayo
≥99.99%
Formulario
lumps
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 041-351-48
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)