GF04052630
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
FF210275
About This Item
descripción
light tight (lt)
formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 040-526-30
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.075 mm