GF03467202
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 52.3mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin glass fiber 0.75mm, 99.9%
Sinónimos:
Aluminum, AL002695
About This Item
Análisis
99.90%
formulario
honeycomb
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 034-672-02
resistividad
2.6548 μΩ-cm
L × An × grosor
300 mm × 300 mm × 52.3 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable