GF03436141
Praseodymium
foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinónimos:
PR000240
About This Item
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 034-361-41
resistividad
68 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.50 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
densidad
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)