GF03145193
Polyphenyleneoxide
PPO, PPO (modified), PPE (modified), sheet, thickness 6 mm, size 150 × 150 mm, pale gray
Sinónimos:
PH303060
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 031-451-93
tamaño
150 × 150 mm
grosor
6 mm
color
pale gray
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)