GF02450180
Platinum
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.00075mm, permanent polyester support, 99.85%
Sinónimos:
Platinum, PT000180
About This Item
Análisis
99.85%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 024-501-80
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × An × grosor
50 mm × 50 mm × 0.00075 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)