GF01863097
Aluminum
wire reel, 5m, diameter 0.05mm, as drawn, 99.99+%
Sinónimos:
Aluminum, AL005137
About This Item
Ensayo
99.99%
Formulario
wire
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 018-630-97
resistividad
2.6548 μΩ-cm
L × diám.
5 m × 0.05 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)