GF01436374
Magnesio
foil, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
MG000350
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Análisis
99.9%
formulario
foil
temp. de autoignición
950 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 014-363-74
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 × 100 mm
grosor
2.0 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable