GF01178456
Gold
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.06 mm
Sinónimos:
AU008710
Formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 011-784-56
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
apertura nominal
0.25 mm
tamaño
20 × 20 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)