GF01155170
Iridium
wire reel, 0.2m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Iridium, IR005110
About This Item
Ensayo
99.90%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 011-551-70
resistividad
4.71 μΩ-cm
L × diám.
0.2 m × 0.15 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
densidad
22.65 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)