GF00206491
Lead
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
Sinónimos:
PB000450
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pb
Número de CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 002-064-91
resistividad
20.65 μΩ-cm
tamaño
90 × 125 mm
grosor
2.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)