Merck
G4780
Sigma-Aldrich
D(+)-Glyceraldehyde solution
≥70 wt. % in H2O
Sinónimos:
(R)-(+)-Glyceraldehyde, D-Glyceraldehyde solution
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
1720474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
actividad óptica
[α]23/D +9.4°, c = 2 in H2O
concentración
≥70 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.494
cadena SMILES
OC[C@@H](O)C=O