Merck
E9609
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidocyanoacetate
97%
Sinónimos:
N-Acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHCH(CN)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
170.17
Beilstein:
879845
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
125-130 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)