E9404
Ethyl acetamidoacetate
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
bp
260 °C/712 mmHg (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CCOC(=O)CNC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-7-5(2)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Clave InChI
AMBDTBHJFINMSE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable