E40005
2-Ethylnaphthalene
≥99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.599 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescencia
λex 300 nm; λem 335 nm in ethanol
cadena SMILES
CCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h3-9H,2H2,1H3
Clave InChI
RJTJVVYSTUQWNI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup