E35702
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Sinónimos:
4-Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, NSC 84213
About This Item
Productos recomendados
impurezas
10% methyl ester
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
128-132 °C/32 mmHg (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
FFVHHWOJYFCNJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- Hydroxylation / oxidative chlorination with hydrogen peroxide
- Heterocyclization
- Cyclization of generated dianions followed by dehydrogenation
- Palladium-catalyzed isomerization
- Regioselective cyclizations
- Vinylogous Michael reactions
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?