E29168
2-Etil-1-hexanol
≥99%
Sinónimos:
Alcohol isooctílico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.49 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
550 °F
lim. expl.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
densidad
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?