Merck
E2269
Sigma-Aldrich
Sodium 1,2-ethanedisulfonate
≥98%
Sinónimos:
1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt, Disodium 1,2-ethanedisulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
NaO3SCH2CH2SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
234.16
Beilstein:
3920126
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98%
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Compuesto para la preparación de sales de "edisilato".
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable