E15809
Ethyl 3-oxohexanoate
98%
Sinónimos:
Ethyl butyrylacetate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
104 °C/22 mmHg (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup