Key Documents
DWKWGW447VT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, green polypropylene closure, capacity 1000 mL
Sinónimos:
WGW447VT
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiales
green polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW447VT
capacidad
1000 mL
Aplicación
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características y beneficios
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)