DWKFDF124N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 100 mL
Sinónimos:
FDF124N
About This Item
Características
class B tolerance
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon FDF124N
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Características y beneficios
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042