DWKCPB0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 500 mL
Sinónimos:
CPB0500P
About This Item
Productos recomendados
Características
class B
graduated
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CPB0500P
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características y beneficios
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface