DWKBGE230P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 250 mL
Sinónimos:
BGE230P
About This Item
Productos recomendados
Materiales
translucent high-density polyethylene
Características
cap Plug
graduated
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
Ideal for storage of liquid and powder samples
Características y beneficios
Space saving square design