Documentos
DWK63B93P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., soda-lime glass, Cotton-plugged
Sinónimos:
63B93P
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiales
soda-lime glass
Características
Cotton-plugged
envase
pkg of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 63B93P
Longitud
9.0 in.
Aplicación
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Características y beneficios
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences