DWK63A54
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., soda-lime glass
Sinónimos:
63A54
About This Item
Productos recomendados
Materiales
soda-lime glass
envase
pkg of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 63A54
Longitud
5.75 in.
Aplicación
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Características y beneficios
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)