Documentos clave
DWK292282501
DURAN® silicone rubber seal
diam. × thickness (26 mm) (5 mm), GL 45 neck
Sinónimos:
292282501
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 292282501
diám. × grosor
(26 mm) (5 mm)
Adaptador
GL 45 neck
Descripción general
Suitable for PBT screw cap
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)