Documentos clave
DWK209427
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, low-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
Sinónimos:
209427
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
low-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
envase
pkg of 72 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209427
botella diám. × Al
51 mm × 98 mm
capacidad
125 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)