Documentos clave
DWK209125
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 32 mm × 69 mm, 20-410
Sinónimos:
209125
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
envase
pkg of 72 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209125
botella diám. × Al
32 mm × 69 mm
capacidad
30 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)