Documentos clave
DWK209049
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 171 mm, 28-410
Sinónimos:
209049
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
envase
pkg of 48 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209049
botella diám. × Al
72 mm × 171 mm
capacidad
500 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)