Documentos clave
DWK07-3000
Wheaton® Microliter μlplates Deep Polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NB.15
Materiales
polypropylene plate
round bottom
round wells
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 07-3000
capacidad
1.3 mL
Aplicación
Chromatography
Características y beneficios
These products are sold as one microplate with 96 inserts installed.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)