D56004
3,5-Dichloroanthranilic acid
97%
Sinónimos:
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
gray to brown
mp
227-230 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable