D49504
Dibutyl sebacate
technical grade
Sinónimos:
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
solubilidad
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
densidad
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clave InChI
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
366.8 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
186 °C - open cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter