Merck
D188301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,3′-thiodipropionate
99%
Sinónimos:
3,3′-Thiodipropionic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
S(CH2CH2CO2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
148 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCSCCC(=O)OC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)