Merck
D186406
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylsulfolane
95%
Sinónimos:
2,4-Dimethyltetrahydrothiophene-1,1-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
148.22
Beilstein:
111239
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
densidad
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CC(C)S(=O)(=O)C1
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C