Merck
D184403
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylquinoline
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.605 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter