D182206
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
139.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
mp
112-114 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)n(n1)C(N)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)