D116009
2,3-Dihydroxynaphthalene
98%
Sinónimos:
2,3-Naphthalenediol
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
742375
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
mp
161-165 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
Clave InChI
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for synthesis of aromatic polyamides, crown ethers, W(VI) complexes, and sulfonic acids.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
347.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
175 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Makromol. Chem., 194, 1595-1595 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 7916-7916 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 1287-1287 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 721-721 (1993)
M Erben-Russ et al.
International journal of radiation biology and related studies in physics, chemistry, and medicine, 52(3), 393-412 (1987-09-01)
Linoleic acid peroxyl radicals (LOO.) can be viewed as model intermediates occurring during lipid peroxidation processes. Formation and reactions of these species were investigated in aqueous alkaline solution using the technique of pulse radiolysis combined with kinetic spectroscopy. Irradiation of