Merck
CVT00101
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(2-methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Sinónimos:
5-(2-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15F3N2O3
Peso molecular:
328.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C(OCC)C1=C(N(CC(F)(F)F)N=C1)C2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C15H15F3N2O3/c1-3-23-14(21)11-8-19-20(9-15(16,17)18)13(11)10-6-4-5-7-12(10)22-2/h4-8H,3,9H2,1-2H3
Clave InChI
LQBPSWFLPWRLLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)