CLS70701
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinónimos:
Corning® 7070
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
graduation
subdivision 0.1 mL
envase
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7070-1
intervalo de medición del volumen
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
D.E. × L
7 mm × 325 mm
capacidad
1.0 mL
Descripción general
Calibrated "to deliver".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.