CLS640030
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Sinónimos:
Corning® 6400
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
tamaño de la llave de paso
2
tamaño tapón
9
fabricante / nombre comercial
Corning 6400-30
cuerpo D.E.
40 mm
vástago D.E. × Al
10 mm × 65 mm , below stopcock
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)