Key Documents
CLS6302250
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 250 mL
Sinónimos:
Corning® 6302
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
tamaño del enchufe
GP-3
tamaño tapón
22
fabricante / nombre comercial
Corning 6302-250
Longitud
338 mm
cuerpo diám.
77 mm
tamaño
250 mL
Descripción general
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.