Key Documents
CLS6302125
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 125 mL
Sinónimos:
Corning® 6302
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
tamaño del enchufe
GP-3
tamaño tapón
22
fabricante / nombre comercial
Corning 6302-125
Longitud
301 mm
cuerpo diám.
60 mm
tamaño
125 mL
Descripción general
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.