CLS5840250
Pyrex® volumetric flask, phosphoric acid
capacity 250 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5840
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
wide-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type ST stopper
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 5840-250
tol. measuring range
0.18 mL
capacidad
250 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)