CLS5680250
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
16
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 5680-250
tol. measuring range
0.12 mL
capacidad
250 mL