CLS5640100
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
13
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5640-100
tol. measuring range
0.08 mL
capacidad
100 mL