CLS4985500
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 500 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
tamaño rosca cuello
38-430
esterilidad
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
envase
case of 24
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 4985-500
intervalo de medición del volumen
100-500 mL
capacidad
500 mL