CLS44202XL
Pyrex® Fernbach culture flask
capacity 2,800 mL
Sinónimos:
Corning® 4420
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
Junta
joint stopper13
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
closure type Beaded rim
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 4420-2XL
D.E. × Al
~205 mm × 230 mm
capacidad
2,800 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.